Key Documents
CLS339711L
Pyrex® graduated funnel, for 47 mm microfiltration assembly
capacity 1 L
别名:
pouring funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
材料
glass housing
特點
graduation
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Corning
容量
1 L
漏斗容量
1000 mL
頸直徑
33-41 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.