Key Documents
CLS3268
Corning® CellSTACK®细胞培养室
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, sterile, high-density polyethylene cap, case of 8
别名:
cell culture flasks, scale up cell culture flasks, tissue culture flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
NACRES:
NB.13
材料
clear polystyrene
high-density polyethylene cap
rectangular bottom flask
short neck
無菌
sterile
特點
cap vented
graduations
包裝
pack of 1
case of 8
製造商/商標名
Corning 3268
表面積
636 cm2
有效容積
125-190 mL
適合性
suitable for (scale-up cell culture)
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • 包含636cm2 细胞生长区域
  • 两个26mm直径的灌装口允许直接进入腔室底部,从而在完全封闭的系统中进行倾倒、移液或通过管道实现无菌灌装和排空,以提供更大的灵活性
  • 标准33mm螺纹盖带有0.2 μm孔不可润湿膜,其直接密封于盖子上,允许气体交换,但同时也最大限度地降低了污染风险
  • 可选的33mm螺纹盖可提供整体密封的USP VI级认证的C-FLEX 管,以允许研究人员直接进行无菌转移培养基和细胞
  • USP VI级聚苯乙烯具有出色的光学透明度和机械强度
  • 已通过γ射线灭菌和无热原认证
  • 在发货前已100%进行泄漏测试
  • 细胞培养扩增的理想选择
  • 培养室产生的细胞产量在107-109范围内
  • 多个滚瓶或旋转瓶的有用替代品。
  • 高机械强度和结构完整性
  • 在发货前已100%进行泄漏测试
  • 通过γ辐射进行无热原认证和灭菌,依据现代制造方法属于低微粒污染
  • 易于使用的广口设计,带螺纹盖和通气盖
  • 26 mm宽大口径灌装口,可直接进入腔室底部,提供更多无菌转移培养基和培养物选项
法律資訊
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.