主要文件
CLS2015
Corning® cap inserts for cryogenic vials
white
别名:
cryovials
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121704
NACRES:
NB.13
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Corning 2015
顏色
white
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Cap inserts provide color coding for easy sample identification
  • Inserts are packaged in resealable bags
  • Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
特點和優勢
  • Corning® cap inserts for cryogenic vials are made of Virgin Polypropylene.
  • White caps inserts provide color-coding for easy sample identification.
  • Nonsterile.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1