主要文件
CLS16864050
Corning® weighing bottle
diam. × H 40 mm × 50 mm
别名:
storage vessel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
wide-mouth bottle
特點
cap
包裝
case of 12 ea
pack of 6 ea
製造商/商標名
Corning 1686-4050
瓶頸直徑
~46 mm
容量
45 mL
直徑× 高度
40 mm × 50 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)