主要文件
CAS4104-EP
Caps for Eppendorf® S-4-104 & S-4x750 Rotors
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103913
特點
aerosol-tight
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022638937 (NA)
Eppendorf® 5820748001 (EU)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG