About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H18NOCl
CAS号:
分子量:
215.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
推荐产品
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to brown
mp
154-159 °C
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cl[H].CC(C)CCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-9(2)7-8-13-11-5-3-10(12)4-6-11;/h3-6,9H,7-8,12H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
GFESZSNFRSACMU-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
delta5/delta6 (Δ5/Δ6) desaturase inhibitor.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3