产品名称
刚果红, BioXtra, certified by the BSC, certified by the Biological Stain Commission
等級
certified by the Biological Stain Commission
agency
certified by the BSC
產品線
BioXtra
形狀
powder
成份
Dye content, ≥85%
技術
microbe id | staining: suitable
mp
>360 °C (lit.)
溶解度
H2O: 10 mg/mL
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].Nc1c(cc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)\N=N\c5cc(c6ccccc6c5N)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2/b37-35+,38-36+;;
InChI 密鑰
IQFVPQOLBLOTPF-HKXUKFGYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
生化/生理作用
適合性
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Repr. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges