主要文件
C4817
Utility carriers, Nalgene®
L × W × H 15 in. (381 mm) × 13 3/4 in. (350 mm) × 4 3/8 in. (111 mm)
别名:
laboratory storage, plastic storage box
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
polypropylene
描述
autoclavable
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Nalgene® 7134-0010
長度 × 寬度 × 高度
15 in. (381 mm) × 13 3/4 in. (350 mm) × 4 3/8 in. (111 mm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Resilient. Molded-in center divider and handle. Stackable when empty for compact storage.
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)