Merck
C40300-HH
Sigma-Aldrich
dC(ac)-CPG
pore size 1000 Å, 25-35 μmol/g
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
形狀
solid
包裝
pkg of 1 × 1 g C403001-01
pkg of 1 × 10 g C403010-01
孔徑
1000 Å
容量
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
儲存溫度
−20°C