推荐产品
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
包裝
pkg of 1 × 1 g C303001-01
pkg of 1 × 10 g C303010-01
孔徑
500 Å
容量
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
儲存溫度
−20°C
水污染物質分類(WGK)
WGK 3