主要文件
BR782930
BRAND®内嵌小室联排,9mm,适用于24 x 6孔BRANDplates®
smooth-walled, 4 Inserts/Strip, PET membrane
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
NACRES:
NB.22
材料
PET membrane
描述
cellGrade(TM) plus
無菌
sterile
包裝
pack of 12 ea (trips of 4 inserts)
製造商/商標名
BRAND 782930
尺寸
6 well
孔徑
1 μm
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)