主要文件
BR705410
BRAND® Transferpette® 多通道电动移液器
AC/DC input 230 V AC, UK plug, 8 channel, volume 1-20 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
特點
8-channel
CE compliant
accuracy± 0.2 μL
accuracy± 1%
graduations 0.02 μL
± 0.1 μL Coefficient of variation
± 0.50% Coefficient of variation
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 705410
吸頭尺寸
, 0.1-20 μL, 0.5-20 μL & *0.5-10 μL
容積
1-20 μL
電池電量
rechargeable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Transferpette电动微量移液器结合了BRAND得到公认的空气活塞式机械微量移液器的特点和电子装置的优点。Transferpette电动微量移液器是第一个获得TÜV Rheinland“人体工程学认可”的微量移液器。特制FKM V形环可以轻松装配和弹出几乎所有市售的移液器吸头。
  • 电机驱动,减少重复性劳损风险和操作员变化导致的不精确/不准确。
  • 五种模式:移液、反向移液、混合、分配、凝胶电泳
  • 易于快速校准,无需工具
  • 移液轴可以拧开,可整体高压灭菌(121 °C)。
300 µl移液器提供:Transferpette®-8/-12电子移液器、性能证书、电池、电源适配器、移液器支架、TipBox吸头盒、补充装吸头、加样槽、安装工具、润滑脂、密封圈1套
1250 µl移液器提供:Transferpette®-8/-12电子移液器、性能证书、电池、电源适配器、吸头盒支架、移液器挂架、TipBox吸头盒2盒、加样槽、安装工具、润滑脂、密封圈1套
特點和優勢
• Ergonomic, handy design• Clear and intuitive operation• Up to 4,000 pipetting cycles on a single charge
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)