主要文件
BMSIPS2050PT4
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
4-arm, PTFE-coated
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.72
材料
PTFE-coated
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific IPS2050-P-T4
直徑×長度
65 mm × 300 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4-arm PTFE coated propeller is useful for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
應用
stirring, mixing
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)