主要文件
BMSIPD9600BD4
Sigma-Aldrich
Ball Dropper to Fill 96 BeadBlaster 96 Well Plate
diam. 4 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NA.82
材料
acrylic
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific IPD9600-BD4
直徑
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This ball dropper is used to easily fill 96 well plates with 1 bead per well.
應用
Homogenization/milling/grinding of samples
法律資訊
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)