主要文件
BMSIPD960096
Sigma-Aldrich
BeadBlaster 96 Adapter
to hold, 96 well plate, steel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.43
材料
steel
特點
to hold 96 well plate
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific IPD9600-96
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Adapter for 96 well multiplate for BeadBlaster 96.
應用
Homogenization/milling/grinding of samples
法律資訊
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)