主要文件
BM991.8623.02
B Medical U701
Ultra Low Temperature Freezer
别名:
B Medical, Ultra Low Temperature Freezer
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103025
AC/DC 輸入
220 V / 240 V, US 3-pin plug
材料
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
特點
CE compliant
CSA approved
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
B Medical Systems
參數
-40--86 °C temp. range
高度 × 寬度 × 直徑
78.27 in. × 39.06 in. × 40.91 in.
容量
26.380 ft3
重量
654.77 lb
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Premium - Upright, Ultra Low Temperature Freeze
  • 3 ST Shelves, 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Insulated Inner Doors
  • Proximity Card Access Control
  • Electronic Door Access
應用
Laboratory Refrigeration
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)