主要文件
BM991.8426.02
B Medical L700
Lab Refrigerator
别名:
B Medical, Lab Refrigerator
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103025
AC/DC 輸入
110 V / 120 V, US 3-pin plug
材料
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
特點
CE compliant
CSA approved
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
B Medical Systems
參數
4-15 °C temp. range
高度 × 寬度 × 直徑
78.27 in. × 39.06 in. × 40.91 in.
容量
26.38 ft3
重量
522.5 lb
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Premium - Upright, Laboratory Refrigerator
  • 5 Wire Shelves
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display with Proximity Card Access Control
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Electronic Door Access
  • Internal LED Light
應用
Laboratory Refrigeration
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)