主要文件
AXYVT3845ULRS
384 格式吸头,适配自动化平台
size 5 μL, pkg of 5x3840tips/cs, racked, sterile
别名:
pipet tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.02
無菌
sterile
製造商/商標名
Axygen Inc VT-384-5UL-R-S
Corning
包裝
pkg of 5x3840tips/cs
尺寸
5 μL
容積
5 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 384吸头形式的Axygen® 自动移液管吸头设计用于Agilent®/Velocity11 VPrep® 和Bravo 96LT、 8LT、384ST、 96ST和16ST移液头。
  • 按照严格的规格制造(包括自动化组装),以最大限度地降低污染风险并确保始终如一的性能和质量。
  • 透明的聚丙烯优质吸头是敏感的生物应用的理想选择。
  • 不含 RNase/DNase,非热原。
其他說明
Browse all pipette tips
法律資訊
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Velocity11 VPrep is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)