Key Documents
AXYPCR384LC480WNF
用于Roche ® 480 LightCycler 的 PCR 微孔板®
no film, size 384 wells, white, pkg of 5x10plates/cs
别名:
PCR microplate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料
conical bottom white polypropylene wells
無菌
non-sterile
特點
lid: no
skirt Full skirt
製造商/商標名
Axygen Inc PCR-384-LC480-W-NF
Corning
包裝
pkg of 5x10plates/cs
最大體積
30 μL
尺寸
384 wells
有效容積
30 μL
顏色
white
適合性
suitable for PCR
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LightCycler is a registered trademark of Roche
Roche is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.