主要文件
AXYP96450RBK
Round bottom assay plate
size 96 wells, round bottom black polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
别名:
96 multiwell plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料:
round bottom black polypropylene wells
最大體積:
500 μL
尺寸:
96 wells
有效容積:
450 μL
材料
round bottom black polypropylene wells
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Axygen Inc P-96-450R-BK
Corning
包裝
pkg of 10x5plates/cs
最大體積
500 μL
尺寸
96 wells
有效容積
450 μL
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)