主要文件
AXYFXF38430FPRS
Pipette filter tips for Beckman® FX Robotics System
fine point, racked, capacity 30 μL, pkg of 5x3840tips/cs, sterile
别名:
pipet tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121601
NACRES:
NB.02
無菌
sterile
製造商/商標名
Corning FXF-384-30FP-R-S
包裝
pkg of 5x3840tips/cs
容量
30 μL
容積
30 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
其他說明
Browse all pipette tips
法律資訊
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)