Key Documents
AXYAM96PCRRD
密封垫
for PCR microplates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs
别名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122410
NACRES:
NB.22
材料
silicone (research-grade)
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Axygen Inc AM-96-PCR-RD
Corning
包裝
pkg of 5x10mats/cs
尺寸
96 wells
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Axygen® AxyMats® 96 圆孔密封垫是各种储存和 PCR 应用的理想选择。
  • 可高压灭菌的垫子由研究级硅胶制成。
  • 为涉及更具腐蚀性溶剂的储存应用提供终极保护。
  • 垫子提供紧密的密封,防止样品蒸发。
  • 可重复使用 - 遵循漂白剂洗涤和乙醇冲洗方案即可。
法律資訊
AxyMats is a registered trademark of Corning, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.