Merck
所有图片(8)
主要文件
AMAB91695
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OTP antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL11222, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
CL11222, monoclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
rat, human
濃度
1 mg/mL
技術
immunohistochemistry: 1:200 - 1:500
western blot: 1 μg/mL
同型
IgG1
Ensembl | 人類登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... OTP(23440)
免疫原
Orthopedia homeobox
外觀
Phospate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)