特點
holds 1 x 15 mL conical tube, small rotor bore
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022654365 (NA)
參數
7,540 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
直徑
17.5 mm
相容性
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
EP022654365-2EA | 4061835085750 |