產品線
BioReagent
品質等級
形狀
powder
技術
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
EEO
≤0.1
mp
≤65 °C ( at a 1.5% gel)
轉變溫度
congealing temperature 26-30 °C
凝膠強度
≥200 g/cm2 (1% gel)
溶解度
H2O: 10 mg/mL (with heat)
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.10%
異物活動
RNase and DNase free
一般說明
琼脂糖是一种藻类多糖。琼脂糖是一种热可逆的离子依赖性胶凝剂。琼脂糖凝胶电泳可用于血浆和其他体液中蛋白质的临床常规分析。它是一种低凝胶温度衍生物,具有独特的胶凝性能。凝胶可在<30°C时形成,在超过60°C的温度下重熔。凝胶表现出优异的透明度,特别适用于制备含有热不稳定材料的培养基。
應用
琼脂糖是一种低凝胶温度衍生物,适用于:
它可用于以下研究:
- 植物细胞培养研究
- 昆虫细胞培养研究
- 细胞培养研究
它可用于以下研究:
- 电泳分离后对确定的RNA和DNA片段进行回收。
- 细胞化学染色步骤可用于研究排卵前小鼠卵母细胞中的琥珀酸脱氢酶(SDH)的活性。
- 通过电泳对秀丽隐杆线虫中的RNA进行纯化。
分析報告
以下是与我们的琼脂糖相关的属性列表:
含硫量 -用作纯度指标,因为硫酸盐是主要的离子基团。
凝胶强度 -必须施加于凝胶上使其断裂的力。
凝胶点 -液体琼脂糖溶液冷却时形成凝胶的温度。 琼脂糖溶液在液体至凝胶转变过程中表现出迟滞现象,即凝胶点与熔融温度不同。
电内渗(EEO) -液体通过凝胶的运动。琼脂糖凝胶中的阴离子基团附着在基体上不能移动,但游离的反阳离子可以向基体的阴极迁移,从而产生EEO。 由于生物聚合物的电泳运动通常是向阳极方向的,由于EEO的内部对流,EEO可以干扰这些分离。
含硫量 -用作纯度指标,因为硫酸盐是主要的离子基团。
凝胶强度 -必须施加于凝胶上使其断裂的力。
凝胶点 -液体琼脂糖溶液冷却时形成凝胶的温度。 琼脂糖溶液在液体至凝胶转变过程中表现出迟滞现象,即凝胶点与熔融温度不同。
电内渗(EEO) -液体通过凝胶的运动。琼脂糖凝胶中的阴离子基团附着在基体上不能移动,但游离的反阳离子可以向基体的阴极迁移,从而产生EEO。 由于生物聚合物的电泳运动通常是向阳极方向的,由于EEO的内部对流,EEO可以干扰这些分离。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
其他客户在看
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 39(1), 135-138 (1991-01-01)
We describe a cytochemical staining procedure for succinate dehydrogenase (SDH) activity in pre-ovulatory mouse oocytes. The oocytes were embedded in low gelling temperature agarose and treated with caffeine before cytochemical staining in the presence of nitro blue tetrazolium (NBT), phenazinemethosulfate
Nature, 391(6669), 806-811 (1998-03-05)
Experimental introduction of RNA into cells can be used in certain biological systems to interfere with the function of an endogenous gene. Such effects have been proposed to result from a simple antisense mechanism that depends on hybridization between the
The EMBO journal, 37(13) (2018-06-07)
Members of the miR-200 family are critical gatekeepers of the epithelial state, restraining expression of pro-mesenchymal genes that drive epithelial-mesenchymal transition (EMT) and contribute to metastatic cancer progression. Here, we show that miR-200c and another epithelial-enriched miRNA, miR-375, exert widespread
Agarose gel electrophoresis.
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 29(S124), 7-19 (1972)
Science advances, 6(36) (2020-09-13)
For normal neurogenesis and circuit formation, delamination of differentiating neurons from the proliferative zone must be precisely controlled; however, the regulatory mechanisms underlying cell attachment are poorly understood. Here, we show that Down syndrome cell adhesion molecule (DSCAM) controls neuronal