主要文件
A9037
Sigma-Aldrich
抗大鼠IgG(全分子)−过氧化物酶 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
Anti Rat, Anti Rat Hrp
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
goat
共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
技術
direct ELISA: 1:10,000
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
IgG是糖蛋白抗体,可调控几种免疫应答。靶蛋白的大鼠IgG通常在多种研究应用中用作一抗。因此,与可检测底物结合的抗大鼠IgG二抗是靶蛋白分析的有用工具。抗大鼠IgG(全分子)-过氧化物酶抗体与全部大鼠免疫球蛋白结合。
IgG(免疫球蛋白γ)是一种单体抗体,含有一个γFc区作为重链的一部分,并通过铰链区与Fab臂相连。它是丰度最高的一种血清抗体,占总免疫球蛋白的70%。
免疫原
纯化的大鼠IgG
應用
使用HRP偶联的山羊抗大鼠二抗经1:4000稀释后,可通过western blot对从斑节对虾的淋巴器官中分离的原代细胞产生的裂解物进行分析。
抗-大鼠IgG(全分子)-过氧化物酶抗体可按1:5000稀释后适用于ELISA和免疫印迹。
生化/生理作用
IgG (免疫球蛋白γ)通过结合表位,介导经典补体途径的激活。宿主细胞膜和 IgG抗体之间的相互作用导致II型超敏反应。IgG 血清水平的下降促使普通变异型免疫缺陷病的发生,因此使患者容易感染。
外觀
0.01M磷酸盐缓冲盐溶液,pH 7.4,含有1%牛血清白蛋白和防腐剂
準備報告
按照Wilson, M.B.,和Nakane, P.K.在由阿姆斯特丹Elsevier/北荷兰生物医学出版社出版的免疫荧光及相关染色技术(1978)一书中所描述的高碘酸盐法而制备。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Thao D, et al.
Immunology (2012)
Calabi F and Neuberger M S
Molecular Genetics of Immunoglobulin, 17, 2-2 (1987)
T Orth et al.
European journal of clinical investigation, 29(11), 929-939 (1999-12-03)
In sera from patients with autoimmune liver diseases, e. g. primary sclerosing cholangitis (PSC) and autoimmune hepatitis, anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCAs) can be found. Until now, no animal model of ANCA induction in liver disease has been described. In this
Vera V Pinto et al.
PloS one, 6(3), e17942-e17942 (2011-04-06)
In Plasmodium falciparum malaria endemic areas placental malaria (PM) is an important complication of malaria. The recurrence of malaria in primigravidae women irrespective of acquired protection during childhood is caused by the interaction between the parasite-expressed VAR2CSA antigen and chondroitin
Wanchai Assavalapsakul et al.
Journal of virology, 80(1), 262-269 (2005-12-15)
The yellow head virus is a positive-sense, single-stranded RNA virus that causes significant mortality in farmed penaeid shrimp. This study sought to isolate and characterize the receptor protein used by the virus to gain entry into Penaeus monodon Oka (lymphoid)