主要文件
A5539
Sigma-Aldrich
Hybri-Max AAT 培养基添加剂 (50×)
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.75
品質等級
無菌
γ-irradiated
產品線
BioXtra
形狀
lyophilized powder
技術
cell culture | hybridoma: suitable
雜質
endotoxin, tested
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
重構
10mL 无菌细胞培养基可复原一小瓶本品。储备液足以制备 500mL 培养基。最终浓度:75μM 腺嘌呤,0.8μM 氨基蝶呤,16μM 胸腺嘧啶核苷。
法律資訊
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)