主要文件
A3597
Sigma-Aldrich
[D-Lys16]-Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-24 human, rat trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), solid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C136H210N40O31S
分子量:
2933.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... POMC(5443)
Amino Acid Sequence
Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-Gly-Lys-Lys-Arg-Arg-Pro-Val-Lys-Val-Tyr-Pro
生化/生理作用
ACTH agonist; used in the study of cortisol production.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3