Merck
A3487
Sigma-Aldrich
克拉霉素
96.0-102.0% (HPLC)
别名:
6-O-Methylerythromycin
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C38H69NO13
CAS号:
分子量:
747.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51102829
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.85
生物源
synthetic
品質等級
化驗
96.0-102.0% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用方式
protein synthesis | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@@H]([C@@](O)(C)[C@@H](CC)OC([C@H](C)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(OC)C2)=O)[C@@H](C)C([C@H](C)C[C@@](C)(OC)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](N(C)C)[C@H]3O)[C@H]1C)=O
InChI
1S/C38H69NO13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,47-14)33(52-35-29(41)25(39(11)12)16-20(3)48-35)22(5)30(23(6)34(44)50-26)51-27-18-36(8,46-13)32(43)24(7)49-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
InChI 密鑰
AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
克拉霉素已用于研究其对钾通道 KCNJ5WT 的影响。
生化/生理作用
克拉霉素具有杀菌活性,包括对麻风分枝杆菌鸟分枝杆菌复合体的抗分枝杆菌活性。
克拉霉素在胃酸中稳定。
克拉霉素是一种大环内酯类抗生素,能干扰细菌蛋白质的合成。克拉霉素是红霉素的酸稳定形式,对革兰氏阴性细菌特别有效。它的半衰期很短,但是其代谢产物 14-羟基克拉霉素对某些细菌的活性几乎是克拉霉素的两倍。
包裝
100mg
準備報告
几乎不溶于水,可溶于丙酮和二氯甲烷,微溶于甲醇。
其他說明
将容器密闭保存在干燥和通风良好的地方。在干燥处保存。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Rui Chen et al.
Drug delivery, 24(1), 1191-1203 (2017-08-29)
Inhalation administration, compared with intravenous administration, significantly enhances chemotherapeutic drug exposure to the lung tissue and may increase the therapeutic effect for pulmonary anticancer. However, further identification of cancer cells after lung deposition of inhaled drugs is necessary to avoid
Antituberculosis drugs
Antibiotic and chemotherapy e-book (2009)
Macrolides selectively inhibit mutant KCNJ5 potassium channels that cause aldosterone-producing adenoma
Scholl UI, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 127(7), 2739-2750 (2017)
Leprosy
Antibiotic and chemotherapy e-book (2010)
Sonia Agudo et al.
Journal of clinical microbiology, 48(10), 3703-3707 (2010-07-30)
Clarithromycin is one of the antibiotics used for the treatment of Helicobacter pylori infections, and clarithromycin resistance is the most important factor when it comes to predicting eradication failure. The present study analyzed H. pylori isolates for the presence of