产品名称
2,2′-联氮双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸) 二铵盐, ≥98% (HPLC)
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
InChI 密鑰
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
- ABTS和过氧化氢一起与过氧化物酶(如HRP)反应。
- ABTS与漆酶或胆红素氧化酶反应。
ABTS主要用于ELISA(酶联免疫吸附测定)操作流程。
在存在过氧化氢的条件下,ABTS的过氧化物酶反应产生绿色可溶终产物,可在405nm处分光光度法读取。反应可用1%十二烷基硫酸钠(SDS)终止。†††ABTS(2,2′-联氮双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)二铵盐)为光敏材料。
應用
- 2,2′-连氮基-双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)二铵盐已被用作ELISA(酶联免疫吸附分析)的底物。
- ABTS在食品行业频繁用于测定不同食品的抗氧化能力。
- 此外,ABTS还用于监测血清等溶液中的葡萄糖浓度。
- 建议用于ELISA(微孔)操作步骤,不建议用于膜相关应用——因ABTS不像TMB和OPD底物一样易被氧化,因此会降低ELISA应用灵敏度。因此,在背景更高的情况下,ABTS具有强于TMB和OPD的优势。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
其他客户在看
商品
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.