Merck
A1352
Sigma-Aldrich
AMMC iodide
≥99% purity (NMR), solid
别名:
3-[2-(N,N-diethyl-N-methylammonium)ethyl]-7-methoxy-4-methylcoumarin iodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H26INO3
分子量:
431.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
产品名称
AMMC iodide, ≥99% (NMR)
品質等級
化驗
≥99% (NMR)
形狀
solid
顏色
white to off-white
mp
245 °C (lit.)
溶解度
acetonitrile: soluble
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[I-].CC[N+](C)(CC)CCC1=C(C)c2ccc(OC)cc2OC1=O
InChI
1S/C18H26NO3.HI/c1-6-19(4,7-2)11-10-16-13(3)15-9-8-14(21-5)12-17(15)22-18(16)20;/h8-9,12H,6-7,10-11H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
OAQIUABCTPFMOC-UHFFFAOYSA-M
應用
AMMC is demethylated by Human CYP2D6 to the fluorescent product 3-[2-(N,N-diethyl-N-methylammonium)ethyl]-hydroxy-4-methylcoumarin.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)