產品線
BioUltra
品質等級
化驗
≥99.0% (NT)
形狀
crystalline powder
雜質
insoluble matter, passes filter test
燃燒殘留物
≤0.2%
損耗
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
pH值
6.0-7.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
溶解度
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
0.5 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.07
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES 字串
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.C2H4O2/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
PIEPQKCYPFFYMG-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3