About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H32O15
CAS号:
分子量:
656.59
Beilstein:
7455945
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
推荐产品
化驗
≥85.0% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
螢光
λex 490 nm; λem 514 nm±10 nm in H2O
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3c(Oc4cc(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)ccc4C36OC(=O)c7ccccc67)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C32H32O15/c33-11-21-23(35)25(37)27(39)30(45-21)42-13-5-7-17-19(9-13)44-20-10-14(43-31-28(40)26(38)24(36)22(12-34)46-31)6-8-18(20)32(17)16-4-2-1-3-15(16)29(41)47-32/h1-10,21-28,30-31,33-40H,11-12H2/t21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,30-,31-/m1/s1
InChI 密鑰
ZTOBILYWTYHOJB-LWXMCBIJSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3