主要文件
913
Sigma-Aldrich
Trizmal 缓冲液
pH 6.3(concentrate), 1 M
别名:
Trizmal buffer, Trizma® maleate buffer
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.47
形狀
solution
品質等級
儲存期限
Suitable for use in the absence of visible microbial growth.
IVD
for in vitro diagnostic use
濃度
1 M
pH值
6.3(concentrate)
應用
hematology
histology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase Kit No. 91-C.
法律資訊
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizmal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)