Merck
89951
Sigma-Aldrich
Fluorescent IEF-Marker pI 7.2 solution
1 mg/mL in 4 mM HCl
别名:
IEF-Marker fluorescent pI 7.2
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41105336
NACRES:
NA.26
分子量
Mw 300.36 g/mol
濃度
1 mg/mL in 4 mM HCl
螢光
λex 387 nm; λem 500 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
filtered through a 0.45 μm membrane filter
應用
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
重構
For use in HPCE the marker should be diluted 1:100 in a suitable ampholyte solution (e.g. 2% ampholyte 3-10), UV-detection at 280 nm (20 °C). For use in IEF-gels the solution can be loaded directly onto the gel (max. 1 μl per lane).
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)