Key Documents
86453
Sigma-Aldrich
TERGITOL TMN 6
Liquid, 800 ppm, cloud point 36 °C
别名:
三甲基壬基聚胆固醇, TERGITOL TMN-6 (90% 水性)表面活性剂, 聚乙二醇三甲基壬基醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
NACRES:
NA.25
描述
non-ionic
形狀
liquid
分子量
538 g/mol
雜質
~10% water
CMC
800 ppm
親水親油平衡值
~11.7
轉變溫度
cloud point 36 °C
密度
1.01 g/mL at 20 °C
HLB
13.1
InChI
1S/C14H30O2/c1-11(2)8-13(5)10-14(9-12(3)4)16-7-6-15/h11-15H,6-10H2,1-5H3
InChI 密鑰
VKKFWRYCMZBXIG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
TERGITOL TMN 6 是一种低成本、容易获得、可生物降解的非离子表面活性剂。这种低毒性表面活性剂的疏水部分 由烷基构成,其亲水部分由氧乙烯分子链组成。 这种两性表面活性剂溶于水和极性有机溶剂。
應用
TERGITOL TMN 6适用于:
  • 球磨后的污泥以改善其润湿行为,从而制备氧化铝片
  • 浊点萃取(cloud point extraction )工艺中用于提取尿样中的有机化合物,如天然雌激素E1和E2
  • 作为乳化剂用于优化超声波辅助表面活性剂增强乳化微萃取(UASEME)工艺,促进苯并咪唑驱虫剂的萃取
  • 制备血液模拟液(BMF)混合物
生化/生理作用
TERGITOL TMN 6 可用作协同浊点萃取(SCPE)的萃取剂。 它适用于泡沫控制、化学机械研磨液、水性乳化液合成和平整化。
特點和優勢
  • 优良的润湿剂
  • 可作为渗透剂& 分散剂
  • 凝胶范围窄
  • 可作为有机硅乳化剂
法律資訊
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Wall-less flow phantoms with tortuous vascular geometries: Design principles and a patient-specific model fabrication example
Ho CK, et al.
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 64(1), 25-38 (2017)