等級
for analytical purposes
形狀
powder
mp
120-122 °C (lit.)
應用
histology
SMILES 字串
[H]C(C)(O)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C3H6O3.Ag/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
LMEWRZSPCQHBOB-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Reagent used in the Immunogold-Silver Staining (IGSS), a review
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
G.W. Hacker et al.
Mikroskopie, 42, 318-318 (1985)