Merck
76485
Sigma-Aldrich
Malate Dehydrogenase (carboxylating)
≥4.0 U/mg
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.54
形狀
powder
比活性
≥4.0 U/mg
儲存溫度
−20°C
單位定義
1 U corresponds to the amount of enzyme which reduces 1 μmol NADP per minute at pH 7.0 and 30°C
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1