主要文件
75911
Sigma-Aldrich
聚苯乙烯微粒
size: 430 μm
别名:
聚苯乙烯橡胶微珠
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.25
品質等級
形狀
aqueous suspension
IVD
for in vitro diagnostic use
濃度
10% (solids)
粒徑
430 μm std dev <10 μm
密度
1.05 g/cm3
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
对每一批产品都使用 Coulter Multisizer 颗粒分析仪测定精确的产品粒度和标准偏差,精确度达 0.01μm。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)