Merck
75543
Sigma-Aldrich
tris-NTA生物素 三氟乙酸盐 溶液
≥80.0% (HPLC)
别名:
生物素-tris-NTA三氟乙酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C59H93N11O25S
分子量:
1388.49
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
化驗
≥80.0% (HPLC)
形狀
liquid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(CN(CC(O)=O)[C@H](C(O)=O)CCC(N1CCCN(C(CC[C@@H](C(O)=O)N(CC(O)=O)CC(O)=O)=O)CCN(C(CCCCCNC(CCCCCNC(CCCC[C@H](SC2)[C@]3([H])[C@@]2([H])NC(N3)=O)=O)=O)=O)CCCN(C(CC[C@@H](C(O)=O)N(CC(O)=O)CC(O)=O)=O)CC1)=O)=O
InChI
1S/C59H93N11O25S/c71-43(12-3-1-7-21-61-44(72)13-6-5-11-42-55-38(37-96-42)62-59(95)63-55)60-22-8-2-4-14-45(73)64-23-9-24-66(47(75)19-16-40(57(91)92)69(33-51(81)82)34-52(83)84)29-30-67(48(76)20-17-41(58(93)94)70(35-53(85)86)36-54(87)88)26-10-25-65(28-27-64)46(74)18-15-39(56(89)90)68(31-49(77)78)32-50(79)80/h38-42,55H,1-37H2,(H,60,71)(H,61,72)(H,77,78)(H,79,80)(H,81,82)(H,83,84)(H,85,86)(H,87,88)(H,89,90)(H,91,92)(H,93,94)(H2,62,63,95)/t38-,39-,40-,41-,42-,55-/m0/s1
InChI 密鑰
ROTBJHGOGUERSI-LNQQGTGFSA-N
應用
应用程序
  • 蛋白质或细胞表面的可逆标记
  • 目标分子的检测与分析
  • 将蛋白质、脂质和细胞固定在表面
  • 蛋白质的纯化和样品制备
  • 与显微或光谱探针(例如,荧光团)耦合
  • 镍需要在应用前添加。
特點和優勢
功能
  • 三个Ni-NTA基团的复合物可确保His标签的高亲和力结合
  • 结合亲和力比单价金属离子螯合剂高约四个数量级
  • 蛋白结合是可化学计量的
  • Tris-NTA可以氨基或生物素结合形式提供
法律資訊
该产品由Biotechrabbit GmbH生产。此产品用于研究目的已获得QIAGEN集团的许可。提供本产品并未授予(暗示或禁止反言的方式)以金钱或金钱价值使用或执行诊断、伴随诊断、商业测试或其他商业服务的权利。
如果您希望将此产品用于本许可证未涵盖的任何其他目的,请通过bd@qiagen.com与QIAGEN公司业务发展部联系。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3