等級
Molecular Biology
for molecular biology
產品線
BioUltra
形狀
crystals
技術
precipitation assay: suitable
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
11-13% Water (Karl Fischer)
pH值
7.5-9.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
(1) 3.138, (2) 4.76, (3) 6.40
mp
>300 °C (lit.)
溶解度
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
0.1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES 字串
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI 密鑰
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
- 采用QuEChERS样品制备和UHPLC-MS-MS进行糙米中霉菌毒素的测定。: 在QuEChERS方法中,采用柠檬酸三钠二水合物从大米中提取霉菌毒素。该研究提供了一种检测食品中有害霉菌毒素的可靠方法,从而提高食品安全性(Jettanajit & Nhujak, 2016)。
水污染物質分類(WGK)
WGK 1