產品線
BioUltra
品質等級
化驗
≥99.5% (T)
形狀
powder or crystals
雜質
insoluble matter, passes filter test
損耗
≤0.05% loss on drying, 110 °C
pH值
3.5-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸收
cut-off at 309 nm in H2O at 0.1 M
SMILES 字串
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup