主要文件
51227
Sigma-Aldrich
硫酸葡聚糖 钠盐
Mw 7,000-20,000
别名:
葡聚糖硫酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.25
形狀
powder
分子量
Mw 7,000-20,000
損耗
≤10% loss on drying
顏色
white
有用的pH值範圍
6.0-8 (10 g/L)
溶解度
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
右旋糖酐是一种无水葡萄糖聚合物。由约 95% 的 α-D-(166) 键组成。其余 (163) 连接可解释右旋糖酐的分支。
應用
硫酸葡聚糖常规用于脂蛋白的选择性沉淀、探针杂交膜固定 DNA、DNA 从 DNA-组蛋白复合物中释放以及抑制 RNA 与核糖体的结合。
生化/生理作用
硫酸葡聚糖通过阻止病毒吸附进入宿主细胞而抑制人类免疫缺陷病毒的复制。
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种葡聚糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
M Baba et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 85(16), 6132-6136 (1988-08-01)
The sulfated polysaccharides dextran sulfate and heparin have proved to be potent and selective inhibitors of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) in vitro. Dextran sulfate (Mr 5000) and heparin (Mr 15,000) completely protected MT-4 cells against HIV-1-induced cytopathogenicity at