Merck
41573
Sigma-Aldrich
Trizma® 盐酸盐缓冲溶液
BioUltra, for molecular biology, pH 7.2
别名:
三(羟甲基)氨基甲烷盐酸盐缓冲溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
Beilstein:
3675235
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
等級
for molecular biology
品質等級
產品線
BioUltra
形狀
liquid
雜質
DNases, RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
proteases, phosphatases, none detected
pH值
7.2±0.1 (25)
密度
1.05 g/mL at 20 °C
正離子痕跡
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
&lambda ;
neat
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.04
應用
diagnostic assay manufacturing
SMILES 字串
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI 密鑰
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter