Merck
38152
Sigma-Aldrich
N-[Nα,Nα-双(羧甲基)-L-赖氨酸]-12-巯基十二酰胺
≥90.0% (TLC)
别名:
N2,N2-双(羧甲基)-N6-(12-巯基-1-氧代十二烷基)-L-赖氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H40N2O7S
分子量:
476.63
Beilstein:
9676381
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
品質等級
化驗
≥90.0% (TLC)
mp
128-134 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H](CCCCNC(=O)CCCCCCCCCCCS)C(O)=O
InChI
1S/C22H40N2O7S/c25-19(13-8-6-4-2-1-3-5-7-11-15-32)23-14-10-9-12-18(22(30)31)24(16-20(26)27)17-21(28)29/h18,32H,1-17H2,(H,23,25)(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31)/t18-/m0/s1
InChI 密鑰
DFNBCRSGLOPDAH-SFHVURJKSA-N
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在锥底内插管中。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)