等級
for complexometry
品質等級
化驗
≥99.0% (KT)
≥99.0%
燃燒殘留物
≤0.05% (as SO4)
損耗
≤0.1% loss on drying, 20°C, HV
mp
219-220 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
InChI 密鑰
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- Grafting nanocellulose with diethylenetriaminepentaacetic acid:通过DTPA修饰纳米纤维素开发一种新型造纸添加剂,增强回收的废旧瓦楞纸箱(OCC)纸浆纤维(Li et al., 2022)。
- Controlling multivalency and multimodality:研究基于DTPA核心的pentamodal树突状分子平台, 说明DTPA在多价性和药物递送系统中的作用(Pulido et al., 2014)。
- Adsorption of Hg (II) ions by DTPA-modified cellulose(DTPA改性纤维素吸附汞离子):采用DTPA改性纤维素吸附剂去除水溶液中的汞离子(Li et al., 2019)。
- DTPA-functionalized multi-walled carbon nanotubes/titanium oxide-PVDF nanofiber membrane:采用DTPA修饰膜有效分离油水混合物(Venkatesh et al., 2021)。
其他說明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
392.0 °F - closed cup
閃點(°C)
200 °C - closed cup