27668
Collagenase Chromophore Substrate Test Substance
BioReagent, ≥95.0% (HPLC), powder or crystals, suitable for quantitative collagenase determination
别名:
4-Phenylazobenzyloxycarbonyl-Pro-Leu-OH
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H30N4O5
CAS号:
分子量:
466.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
推荐产品
产品名称
Collagenase Chromophore Substrate Test Substance, BioReagent, For quantitative collagenase determination
產品線
BioReagent
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
powder or crystals
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C25H30N4O5/c1-17(2)15-21(24(31)32)26-23(30)22-9-6-14-29(22)25(33)34-16-18-10-12-20(13-11-18)28-27-19-7-4-3-5-8-19/h3-5,7-8,10-13,17,21-22H,6,9,14-16H2,1-2H3,(H,26,30)(H,31,32)/b28-27+/t21-,22-/m0/s1
InChI 密鑰
GDWCICAVNWGMDQ-HCNWAXQFSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3