主要文件
19107
Sigma-Aldrich
IEF标记试剂
pI 8.4, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105336
NACRES:
NA.26
無菌
0.45 μm filtered
濃度
1 mg/mL in 10 mM NaOH
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
適合性
Suitable as IEF marker for HPCE and IEF gels.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)