產品線
BioUltra
品質等級
化驗
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +104.0±2.0°, 24 hr, c = 10% in H2O
雜質
insoluble matter, passes filter test
燃燒殘留物
≤0.1%
損耗
≤0.1% loss on drying
顏色
white
pH值
4-7 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
155-159 °C
160-163 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
SMILES 字串
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChI 密鑰
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
水污染物質分類(WGK)
WGK 3