主要文件
07091
Supelco
聚苯乙烯
size: 200 μm
别名:
尺寸标准品
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.25
等級
analytical standard
品質等級
形狀
aqueous suspension
交聯
2 % cross-linked
濃度
2% (solids)
粒徑
200 μm std dev ≤3 μm
應用
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Monodisperse polystyrene based micro particles (size: 200 μm) are a size standard, ideal for profiling particle size distribution (PSD) of a particle system.
The particle diameter of 200 μm is characterized using Olympus optical microscope. The measuring instruments are calibrated using standards obtained from the Community Bureau of Reference (BCR, Belgium: Standards RM 165, 166 or 167) and from the NIST (SRM 1690, 1691 or 1692).
應用
Used to calibrate and monitor the performance of particle size analyzers.
特點和優勢
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
分析報告
对于每个批次,测定粒度和标准偏差的精确值的准确度为 0.001μm。这些颗粒的粒度测定分别遵循美国国家标准与技术研究所 (NIST, USA) 和欧盟参考局 (BCR) 描述的程序,尤其是:
  • 透射电子显微镜(TEM)
  • 扫描电子显微镜
  • 光学显微镜
  • Coulter 计数器,带MDF系统
采用NIST-respectively BCR粒度标准物质进行设备校准。
法律資訊
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
410.0 °F
閃點(°C)
210 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)